Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine
Beskrivelse
8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine is a high affinity adenosine A1 receptor antagonist (pKi = 7.5-8).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine |
| CAS | 35873-49-5 |
| Synonym | 8-Cyclopentyltheophylline |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighed | Soluble to 100mM in DMSO and to 10mM in ethanol |
| Molekylær formel | C12H16N4O2 |
| Formel vægt | 248.28 |
| Fysisk form | Solid |
| Farve | Pale-yellow |
| Produkttype | Bioactive Small Molecule |
| Vis mere |
For Research Use Only.