Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002069
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30002069 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30002069 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6137/100
High affinity adenosine A1 receptor antagonist
8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine is a high affinity adenosine A1 receptor antagonist (pKi = 7.5-8).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine
CAS 35873-49-5
Synonym 8-Cyclopentyltheophylline
Mængde 100 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO and to 10mM in ethanol
Molekylær formel C12H16N4O2
Formel vægt 248.28
Fysisk form Solid
Farve Pale-yellow
Produkttype Bioactive Small Molecule
Renhed >99%
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only.