Få mere at vide
8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine |
| CAS | 35873-49-5 |
| Molekylær formel | C12 H16 N4 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N4O2/c1-15-10-8(11(17)16(2)12(15)18)13-9(14-10)7-5-3-4-6-7/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMIL | CN1C(=O)N(C)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3 |
| IUPAC navn | 8-cyclopentyl-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.28 |
| Formel vægt | 248.1273 |