missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-CPT-cAMP sodium salt, TRC

Artikelnummer. 30352856
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352856 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352856 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC7814805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-CPT-cAMP sodium salt
CAS 93882-12-3
Molekylær formel C16H15ClN5O6PS • Na
Mængde 5 mg
Synonym Adenosine, 8-[(4-chlorophenyl)thio]-, cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate), sodium salt (1:1) (ACI), 4H-Furo[3,2-d]-1,3,2-dioxaphosphorin, adenosine deriv. (ZCI), Adenosine, 8-[(4-chlorophenyl)thio]-, cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate), monosodium salt (9CI), 8-(p-Chlorophenylthio)-cAMP sodium salt, 8-CPT-cAMP sodium salt, 8-[(4-Chlorophenyl)thio]adenosine cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate) monosodium salt
InChI formel InChI=1S/C16H15ClN5O6PS.Na/c17-7-1-3-8(4-2-7)30-16-21-10-13(18)19-6-20-14(10)22(16)15-11(23)12-9(27-15)5-26-29(24,25)28-12;/h1-4,6,9,11-12,15,23H,5H2,(H,24,25)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,15-;/m1./s1
SMIL ClC(C=C1)=CC=C1SC2=NC3=C(N)N=CN=C3N2C4[C@H](O)[C@@](OP(OC5)(O)=O)([H])[C@]5([H])O4.[Na]
IUPAC navn sodium;(4aR,6R,7R,7aS)-6-[6-amino-8-(4-chlorophenyl)sulfanylpurin-9-yl]-2-oxido-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-ol
Molekylvægt (g/mol) 471.812299
Formel vægt 492.9989
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.