Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 8-CPT-2Me-cAMP, sodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18004682
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18004682 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18004682 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1645/1
Selective Epac activator
Selective activator of Epac, the cAMP-sensitive guanine nucleotide-exchange factor for Rap1 and Rap2. Activates Epac1 (EC50 = 2.2 μM), but not PKA (EC50 > 10 μM). Stimulates Epac-mediated Ca2+-mediated Ca2+ release in pancreatic β-cells in vitro. Cell permeable analog (Cat. No. 4853) also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EPAC Activators
CAS 634207-53-7
Mængde 1 mg
Molekylær formel C17H17ClN5NaO6PS
Formel vægt 507.82
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 508.826