Få mere at vide
8 komponentblanding i DMSO, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16390498 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16390498 1 ml
16310508 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16390498 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. USPRSC2B
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8 Component Mix in DMSO
Navn note USP 467 Standard
Emballage Ampul af glas
CAS 127-19-5, 68-12-2, 107-21-1, 872-50-4, 75-12-7
Eksplosionsgrænse 1.8% (volume); 63% (volume)
Tændingspunkt 270°C
Damptryk 2.5 hPA (20°C)
Metoder USP 467: Residual Solvents/ Organic Volatile Impurities
Analyt- eller komponentnavne N,N-Dimethylacetamide; N,N-Dimethylformamide; Ethylene glycol; 1-Methyl-2-pyrrolidinone; Formamide; more
Tæthed 1.1g/cm3
Fysisk form Væske
Element N,N-Dimethylacetamide, N,N-Dimethylformamide, Ethylene Glycol, 1-Methyl-2-pyrrolidinone, Formamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Dimethyl Sulfoxide
Mængde 1 ml
Grad USP
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stock VOA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide