Få mere at vide
8-Chlorotheophylline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Chlorotheophylline |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10) |
| Formel vægt | 214.0258 |