Få mere at vide
8-Chlorotheophylline, Mikromol™
Beskrivelse
8-Chlorotheophylline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Chlorotheophylline |
| CAS | 85-18-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 8-Chlorotheophylline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H7 Cl N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1H-Purine-2,6-dione, 8-chloro-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-, 1H-Purine-2,6-dione, 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl- (9CI), Theophylline, 8-chloro- (6CI,7CI,8CI), 8-Chloro-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,3-Dimethyl-8-chloroxanthine, 8-Chloro-1,3-dimethylxanthine, 8-Chlorotheophylline, NSC 6113, Pamabrom Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10) |
| SMIL | CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O |
| IUPAC navn | 8-chloro-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione |
| Vis mere |