Få mere at vide
8-Chlorotheophylline, Mikromol™
Artikelnummer. 17912346
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17912346 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17912346 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0155.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
8-Chlorotheophylline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Chlorotheophylline
CAS 85-18-7
Analyt- eller komponentnavne 8-Chlorotheophylline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H7 Cl N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Purine-2,6-dione, 8-chloro-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-, 1H-Purine-2,6-dione, 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl- (9CI), Theophylline, 8-chloro- (6CI,7CI,8CI), 8-Chloro-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,3-Dimethyl-8-chloroxanthine, 8-Chloro-1,3-dimethylxanthine, 8-Chlorotheophylline, NSC 6113, Pamabrom Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10)
SMIL CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O
IUPAC navn 8-chloro-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 214.61
Mængde 100 mg
Formel vægt 214.0258 g/mol