Få mere at vide
8-chlornaphthalen-1-sulfonsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10784183
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10784183 10 g 10g
10011664 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784183 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB06262EA
Kemiske identifikatorer
CAS 145-74-4
Molekylær formel C10H7ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 242.673
MDL nummer MFCD00052379
InChI nøgle OPFNCYFEIBUZHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-chloronaphthalene-1-sulphonic acid, 8-chloro-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 8-chloro, sodium 8-chloronaphthalene-1-sulphonate, maybridge1_001443, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-chloro
PubChem CID 67353
IUPAC navn 8-chlornaphthalen-1-sulfonsyre
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)C(=CC=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 242.68
Procent renhed 97%