Få mere at vide
8-(chlormethyl)-6-fluor-4H-1,3-benzodioxin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692823
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10692823 250 mg 250mg
10563042 1 g 1g
10002464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692823 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD08167CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Identificatori chimici
CAS 131728-94-4
Molekylær formel C9H8ClFO2
Molekylvægt (g/mol) 202.61
MDL nummer MFCD00052603
InChI nøgle FMONGDHUPLQOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine, 4h-1,3-benzodioxin,8-chloromethyl-6-fluoro, 8-chloromethyl-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluorobenzo-1,3-dioxane, acmc-1c5x1, 8-chloromethyl-6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxine, 8-chloromethyl-6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxin
PubChem CID 2780137
IUPAC navn 8-(chlormethyl)-6-fluor-4H-1,3-benzodioxin
SMIL FC1=CC(CCl)=C2OCOCC2=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 8-(Chloromethyl)-6-fluoro-4H-1, 3-benzodioxine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 202.61
Procent renhed 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.