Få mere at vide
8-(chlormethyl)-6-fluor-4H-1,3-benzodioxin, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 8-(Chloromethyl)-6-fluoro-4H-1, 3-benzodioxine |
CAS min % | 96.5 |
CAS Max % | 100.0 |
Analyseprocentområde | 97% |
Emballage | Ravgul glasflaske |
Mængde | 1 g |
Formel vægt | 202.61 |
Procent renhed | 97% |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
8-(chlormethyl)-6-fluor-4H-1,3-benzodioxin, 97 %, Thermo Scientific™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion