missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-one |
| CAS | 1469-28-9 |
| Molekylær formel | C14 H9 Cl O S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 8-Chlorodibenzo[b,f]thiepin-10(11H)-one, 2-Chloro-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-11-one, 8-Chloro-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-10-one, 8-Chloro-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClOS/c15-10-5-6-14-11(8-10)12(16)7-9-3-1-2-4-13(9)17-14/h1-6,8H,7H2 |
| SMIL | Clc1ccc2Sc3ccccc3CC(=O)c2c1 |
| IUPAC navn | 3-chloro-6H-benzo[b][1]benzothiepin-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.739 |
| Formel vægt | 260.006 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?