missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Chlorocarbazole-1-acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Chlorocarbazole-1-acetic Acid |
| CAS | 131023-44-4 |
| Molekylær formel | C14H10ClNO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-(8-Chloro-9H-carbazol-1-yl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClNO2/c15-11-6-2-5-10-9-4-1-3-8(7-12(17)18)13(9)16-14(10)11/h1-6,16H,7H2,(H,17,18) |
| SMIL | OC(CC1=CC=CC(C2=CC=C3)=C1NC2=C3Cl)=O |
| IUPAC navn | 2-(8-chloro-9H-carbazol-1-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.69 |
| Formel vægt | 259.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?