Få mere at vide
8-Chloro Caffeine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Chloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (8-Chlorocaffeine) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClN4O2/c1-11-4-5(10-7(11)9)12(2)8(15)13(3)6(4)14/h1-3H3 |
| Formel vægt | 228.0414 |
| Procent renhed | >95% |