Få mere at vide
8-Chloro-6-oxo-octanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Chloro-6-oxo-octanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 50628-91-6 |
| Molekylær formel | C10 H17 Cl O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Ethyl-6-oxo-8-Chloroctanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17ClO3/c1-2-14-10(13)6-4-3-5-9(12)7-8-11/h2-8H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCC(=O)CCCl |
| IUPAC navn | ethyl 8-chloro-6-oxooctanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.69 |
| Formel vægt | 220.0866 |