missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-3a,4-dihydro-1-methyl-3H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-3a,4-dihydro-1-methyl-3H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine (Midazolam Impurity) |
| CAS | 59467-69-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H15 Cl F N3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3aRS)-8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, Midazolam Imp. I (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-8,13H,9-10H2,1H3 |
| SMIL | CC1=NCC2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4N12 |
| IUPAC navn | 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.78 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?