missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| CAS | 59469-74-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H13 Cl F N3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (6RS)-8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 6H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-, Midazolam Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-10,18H,1H3 |
| SMIL | Cc1ncc2C=NC(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12 |
| IUPAC navn | 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.77 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?