Få mere at vide
8-Klor-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinyliden)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 17931606
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17931606 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17931606 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0257.250025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
CAS 1246819-22-6
Analyt- eller komponentnavne 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H18 Cl N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, N-Nitroso desloratadine, N-Nitrosodesloratadine
InChI formel InChI=1S/C19H18ClN3O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-23(22-24)11-8-13/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10-11H2
SMIL Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)N=O)c4ncccc4CCc2c1
IUPAC navn 8-chlor-11-(1-nitrosopiperidin-4-ylidene)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin
Molekylvægt (g/mol) 339.8187
Mængde 25 mg
Formel vægt 339,1138 g/mol