missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Chloro-5-isoquinolinesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Chloro-5-isoquinolinesulfonic Acid |
| CAS | 1246816-17-0 |
| Molekylær formel | C9H6ClNO3S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 8-Chloro-5-isoquinoline Sulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO3S/c10-8-1-2-9(15(12,13)14)6-3-4-11-5-7(6)8/h1-5H,(H,12,13,14) |
| SMIL | OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2cnccc12 |
| IUPAC navn | 8-chloroisoquinoline-5-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.67 |
| Formel vægt | 242.9757 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?