Få mere at vide
8-Chloro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Chloro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 78756-33-9 |
| Molekylær formel | C15H14ClN3O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Ro 15-1310, Flumazenil Impurity F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)Cl)C |
| IUPAC navn | ethyl 8-chloro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.74 |