Få mere at vide
8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, TRC
Artikelnummer. 30364529
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30364529 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30364529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC365245250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
CAS 31251-41-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H10 Cl N O
Mængde 250 mg
Synonym 8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5.6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one, Loratadine Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C14H10ClNO/c15-11-5-6-12-10(8-11)4-3-9-2-1-7-16-13(9)14(12)17/h1-2,5-8H,3-4H2
SMIL Clc1ccc2C(=O)c3ncccc3CCc2c1
IUPAC navn 8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-one
Molekylvægt (g/mol) 243.69
Formel vægt 243.0451
Procent renhed >95