Få mere at vide
8-Chloro-5,10-dihydro-5-nitroso-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one (N-nitroso Clozapine Impurity A), TRC
Artikelnummer. 30345316
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30345316 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30345316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC01938550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 8-Chloro-5,10-dihydro-5-nitroso-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one (N-nitroso Clozapine Impurity A)
CAS 90353-66-5
Molekylær formel C13H8ClN3O2
Mængde 50 mg
Synonym N-nitroso Clozapine EP Impurity A, 8-Chloro-5,10-dihydro-5-nitroso-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one
InChI formel InChI=1S/C13H8ClN3O2/c14-8-5-6-12-10(7-8)15-13(18)9-3-1-2-4-11(9)17(12)16-19/h1-7H,(H,15,18)
SMIL O=NN1C2=CC=C(Cl)C=C2NC(=O)C=3C=CC=CC31
IUPAC navn 3-chloro-11-nitroso-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 273.67