Få mere at vide
8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one, Mikromol™
Beskrivelse
8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one |
| CAS | 50892-62-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H9 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one, Clozapine Imp. A (EP), Clozapine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClN2O/c14-8-5-6-11-12(7-8)16-13(17)9-3-1-2-4-10(9)15-11/h1-7,15H,(H,16,17) |
| SMIL | Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | 3-chloro-5,11-dihydrobenzo[b][1,4]benzodiazepin-6-one |
| Vis mere |