missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline |
| CAS | 5236-87-3 |
| Molekylær formel | C10H8NOCl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO/c1-6-5-9(13)7-3-2-4-8(11)10(7)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | Cc1cc(O)c2cccc(Cl)c2n1 |
| IUPAC navn | 8-chloro-2-methyl-1H-quinolin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.62 |
| Formel vægt | 193.0294 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?