missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Chloro-3-methoxy-11-(1-methyl-4-piperidinyl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]-cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Chloro-3-methoxy-11-(1-methyl-4-piperidinyl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ol |
| CAS | 165739-71-9 |
| Molekylær formel | C21 H25 Cl N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O2/c1-24-9-7-16(8-10-24)21(25)19-6-5-17(22)11-14(19)3-4-15-12-18(26-2)13-23-20(15)21/h5-6,11-13,16,25H,3-4,7-10H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cnc2c(CCc3cc(Cl)ccc3C2(O)C4CCN(C)CC4)c1 |
| IUPAC navn | 8-chloro-3-methoxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]pyridin-11-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.89 |
| Formel vægt | 372.1605 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?