Få mere at vide
8-Chloro-2-methylquinoline, 98%
Artikelnummer. 11494507
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494507 1 g 1g
11404517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20504.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3033-82-7 | C10H8ClN | 177.631 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3033-82-7
Molekylær formel C10H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 177.631
MDL nummer MFCD00051764
InChI nøgle VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-chloroquinaldine, quinaldine, 8-chloro, quinoline, 8-chloro-2-methyl, 8-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-8-chloroquinoline, pubchem5852, acmc-1aehk, maybridge1_006766, 8-chloranyl-2-methyl-quinoline, 8-chloro-2-methylquinoline
PubChem CID 221113
IUPAC navn 8-chlor-2-methylquinolin
SMIL CC1=NC2=C(C=CC=C2Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Chloro-2-methylquinoline
Smeltepunkt 65°C to 68°C
Mængde 1 g
Beilstein 119193
Formel vægt 177.63
Procent renhed 98%