Få mere at vide
8-chlor-2-methylquinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10213522
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10213522 10 g 10g
10576324 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10213522 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC01118EA
Kemiske identifikatorer
CAS 3033-82-7
Molekylær formel C10H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 177.631
MDL nummer MFCD00051764
InChI nøgle VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-chloroquinaldine, quinaldine, 8-chloro, quinoline, 8-chloro-2-methyl, 8-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-8-chloroquinoline, pubchem5852, acmc-1aehk, maybridge1_006766, 8-chloranyl-2-methyl-quinoline, 8-chloro-2-methylquinoline
PubChem CID 221113
IUPAC navn 8-chlor-2-methylquinolin
SMIL CC1=NC2=C(C=CC=C2Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Chloro-2-methylquinoline
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 177.63
Procent renhed 97%