missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

8-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30450082
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450082 5 mg
30450693 2.5 mg
30449247 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7766185MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 66411-24-3
Molekylær formel C9H7O4Cl
Molekylvægt (g/mol) 214.6
IUPAC navn 5-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-8-carboxylic acid
SMIL OC(=O)c1ccc(Cl)c2OCCOc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 8-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxylic Acid
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7ClO4/c10-6-2-1-5(9(11)12)7-8(6)14-4-3-13-7/h1-2H,3-4H2,(H,11,12)
Formel vægt 214.0033
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.