Få mere at vide
8-Chloro-11-(piperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin (Descarboethoxyloratadin; Desloratadin), Mikromol™
Artikelnummer. 17990956
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17990956 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17990956 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0257.010250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
8-Chloro-11-(piperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin (Descarboethoxyloratadin; Desloratadin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desloratadine
CAS 100643-71-8
Analyt- eller komponentnavne Desloratadine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H19 Cl N2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Aerius, Allex, Azomyr, Clarinex, Descarboethoxyloratadine, NSC 675447, Neoclarityn, Opulis, Sch 34117, USP Loratadine Related Compound A, 8-Chloro-11-(4-piperidylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Delopedil, Descarboethoxyloratidine, Desler, Desloratadine, Eurodesa, Sedno, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Aerius, Allex, Azomyr, Clarinex, Descarboethoxyloratadine, Neoclarityn, Opulis, Sch 34117, USP Loratadine Related Compound A, Loratadine EP Impurity D, Loratadine USP Related Compound A, Loratadine Related Compound A, Loratadine Impurity D, Rupatadine Fumarate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
SMIL Clc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
IUPAC navn 8-klor-11-piperidin-4-yliden-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin
Molekylvægt (g/mol) 310.82
Mængde 250 mg
Formel vægt 310,1237 g/mol