Få mere at vide
8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin, Mikromol™
Artikelnummer. 17921306
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17921306 25 mg
17900886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17921306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0480.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethylclozapine
CAS 6104-71-8
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethylclozapine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H17 Cl N4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[B,E][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Desmethylclozapine, Norclozapine, Clozapine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
SMIL Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
IUPAC navn 3-chloro-6-piperazin-1-yl-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepin
Molekylvægt (g/mol) 312.8
Mængde 25 mg
Formel vægt 312,1142 g/mol