missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Desfluoromidazolam |
| CAS | 59467-86-6 |
| Molekylær formel | C18 H14 Cl N3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-, Desfluoromidazolam, Midazolam Imp. G (EP), 8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14ClN3/c1-12-20-10-15-11-21-18(13-5-3-2-4-6-13)16-9-14(19)7-8-17(16)22(12)15/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ncc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4n12 |
| IUPAC navn | 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.78 |
| Formel vægt | 307.0876 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?