Få mere at vide
(±)-8-klor-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30360631
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30360631 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30360631 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC602023250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride
CAS 1431697-94-7
Molekylær formel C11H14ClN . HCl
Mængde 250 mg
Synonym rac-8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1H-3-benzazepine Hydrochloride rac-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H14ClN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H
SMIL O.Cl.C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
IUPAC navn 7-chlor-5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 232.15
Formel vægt 249.0687