Få mere at vide
8-Chloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (8-Chlorocaffeine), Mikromol™
Beskrivelse
8-Chloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (8-Chlorocaffeine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Chloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (8-Chlorocaffeine) |
| CAS | 4921-49-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 8-Chloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (8-Chlorocaffeine) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 Cl N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Dimenhydrinate Imp. E (EP), Dimenhydrinate USP Related Compound E, Dimenhydrinate USP RC E, 8-Chloro-1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 8-Chlorocaffeine, Dimenhydrinate Related Compound E, Dimenhydrinate Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClN4O2/c1-11-4-5(10-7(11)9)12(2)8(15)13(3)6(4)14/h1-3H3 |
| SMIL | CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)n(C)c2C1=O |
| IUPAC navn | 8-chloro-1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione |
| Vis mere |