Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8-kanals skruelågsdecapper
Artikelnummer. 15142539
Skift visning
Type:
Capper/decapper
Til brug med (udstyr):
Capper/decapper
Matrix-stil rør
Nunc-stil rør
Tamaño de la unidad:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Type Til brug med (udstyr) Tamaño de la unidad
15142539 Capper/decapper Capper/decapper Hver
10569818 Capper/decapper Matrix-stil rør Hver
11302440 Capper/decapper Nunc-stil rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15142539 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4109
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Behandl et stativ fyldt med laboratorierør med skruelåg på mindre end et minut med denne ergonomiske, manuelle capper/decapper
Behandl et stativ fyldt med Thermo Scientific™ Matrix™- eller Thermo Scientific™ Nunc™-rør på mindre end et minut med denne ergonomiske, manuelle capper/decapper. Thermo Scientific™ 8-kanals skruelågscapper/-decapper er designet til at lukke rør til det optimale drejningsmoment for at bevare prøvens integritet og forhindre prøvetab under opbevaring. 8-kanals capper/decapper er en praktisk tilføjelse til bordbehandling af opbevaringsrør med skruetop.
Funktioner:
  • Forbedrer behandlingskapaciteten for manuelle procedurer med automatiseret søjlevis decapping og capping på kun fire sekunder
  • Sikrer reproducerbarhed ved at lukke alle rør til det optimale momentniveau, der er specificeret for røret
  • Giver alle i laboratoriet mulighed for at cappe eller decappe rør med et let, brugervenligt og ergonomisk design.
  • Stativet tillader nem opbevaring af fjernede hætter under prøvebehandlingstrin
  • Stort set altid tilgængelig til brug med lang batterilevetid og hurtig genopladningstid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Afdækningsformat 8-kanal
Oversigt Reservestrømforsyning til capper/decapper
Dimensioner (L x B x H) 9,87 x 3,76 x 2 tommer. (25,1 x 9,5 x 5 cm)
Elektriske krav 110 til 240 V 50/60 Hz
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5 cm
Længde (engelsk) 9,87 tommer
Længde (metrisk) 25.1 cm
Nettovægt (engelsk) 0.97 lb.
Nettovægt (metrisk) 0.44 kg
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Opladningstid 90 min.
Spænding 110/240 V
Bredde (engelsk) 3,76 tommer
Bredde (metrisk) 9.5 cm
Batteridriftstid Minimum 20 stativer, cap og decap
Type Capper/decapper
Til brug med (udstyr) Capper/decapper
Frekvens 50/60 Hz
Hastighed 4 sek. til at cappe/decappe 8 rør
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.