Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8-kanals skruelågsdecapper
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11302440
Skift visning
Type:
Capper/decapper
Til brug med (udstyr):
Capper/decapper
Matrix-stil rør
Nunc-stil rør
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) unitSize
11302440 Capper/decapper Nunc-stil rør Hver
10569818 Capper/decapper Matrix-stil rør Hver
15142539 Capper/decapper Capper/decapper Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11302440 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4105NUN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Behandl et stativ fyldt med laboratorierør med skruelåg på mindre end et minut med denne ergonomiske, manuelle capper/decapper
Behandl et stativ fyldt med Thermo Scientific™ Matrix™- eller Thermo Scientific™ Nunc™-rør på mindre end et minut med denne ergonomiske, manuelle capper/decapper. Thermo Scientific™ 8-kanals skruelågscapper/-decapper er designet til at lukke rør til det optimale drejningsmoment for at bevare prøvens integritet og forhindre prøvetab under opbevaring. 8-kanals capper/decapper er en praktisk tilføjelse til bordbehandling af opbevaringsrør med skruetop.
Funktioner:
  • Forbedrer behandlingskapaciteten for manuelle procedurer med automatiseret søjlevis decapping og capping på kun fire sekunder
  • Sikrer reproducerbarhed ved at lukke alle rør til det optimale momentniveau, der er specificeret for røret
  • Giver alle i laboratoriet mulighed for at cappe eller decappe rør med et let, brugervenligt og ergonomisk design.
  • Stativet tillader nem opbevaring af fjernede hætter under prøvebehandlingstrin
  • Stort set altid tilgængelig til brug med lang batterilevetid og hurtig genopladningstid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible opbevaringsrør Rør i Nunc-stil
Afdækningsformat 8-kanal
Oversigt 8-kanals håndholdt skruelågscapper/-decapper med stativ til rør i Nunc-stil
Dimensioner (L x B x H) 9,87 x 3,76 x 2 tommer. (25,1 x 9,5 x 5 cm)
Elektriske krav 110 til 240 V 50/60 Hz
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5 cm
Længde (engelsk) 9,87 tommer
Længde (metrisk) 25.1 cm
Nettovægt (engelsk) 0.97 lb.
Nettovægt (metrisk) 0.44 kg
nr. pr. sag 1
nr. pr. pakke 1
Operation Manuel via vippekontakt
Opladningstid 90 min.
Spænding 110/240 V
Bredde (engelsk) 3,76 tommer
Bredde (metrisk) 9.5 cm
Batteridriftstid Minimum 20 stativer, cap og decap
Type Capper/decapper
Til brug med (udstyr) Nunc-stil rør
Frekvens 50/60 Hz
Hastighed 4 sek. til at cappe/decappe 8 rør