Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8-kanals skruelågsdecapper
Description
Behandl et stativ fyldt med Thermo Scientific™ Matrix™- eller Thermo Scientific™ Nunc™-rør på mindre end et minut med denne ergonomiske, manuelle capper/decapper. Thermo Scientific™ 8-kanals skruelågscapper/-decapper er designet til at lukke rør til det optimale drejningsmoment for at bevare prøvens integritet og forhindre prøvetab under opbevaring. 8-kanals capper/decapper er en praktisk tilføjelse til bordbehandling af opbevaringsrør med skruetop.
Funktioner:
- Forbedrer behandlingskapaciteten for manuelle procedurer med automatiseret søjlevis decapping og capping på kun fire sekunder
- Sikrer reproducerbarhed ved at lukke alle rør til det optimale momentniveau, der er specificeret for røret
- Giver alle i laboratoriet mulighed for at cappe eller decappe rør med et let, brugervenligt og ergonomisk design.
- Stativet tillader nem opbevaring af fjernede hætter under prøvebehandlingstrin
- Stort set altid tilgængelig til brug med lang batterilevetid og hurtig genopladningstid
Specifications
Specifications
| Kompatible opbevaringsrør | Rør i Matrix-stil |
| Afdækningsformat | 8-kanal |
| Oversigt | 8-kanals håndholdt skruelågscapper/skruelågsdecapper med stativ til rør i Matrix-stil |
| Dimensioner (L x B x H) | 9,87 x 3,76 x 2 tommer. (25,1 x 9,5 x 5 cm) |
| Elektriske krav | 110 til 240 V 50/60 Hz |
| Højde (engelsk) | 2 tommer |
| Højde (metrisk) | 5 cm |
| Længde (engelsk) | 9,87 tommer |
| Længde (metrisk) | 25.1 cm |
| Nettovægt (engelsk) | 0.97 lb. |
| Show More |