Få mere at vide
Integra Biosciences™ 8-kanals adapter
Beskrivelse
- 8-kanals aspirationsadapter i rustfrit stål
- Flamsteriliserbar for maksimal sikkerhed
- Passer til en række forskellige rør, kolber, flasker osv.
- Plads til plader med 12 til 96 brønde
- Med et præcist doseret volumen
- Uden tab af dråber
- Uden risiko for forurening
- Uden at forårsage træthed
- Alle dele i kontakt med væsker kan autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | 8-kanals adapter i rustfrit stål, 40 mm |
| Til brug med (udstyr) | VACUBOY Aspirationsværktøj |