Få mere at vide
Grant Instruments™ 8-kanals adaptersæt
Til brug med (udstyr):
FTA-1 Aspirator
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med Grant FTA-1 Aspirator
- Inkluderer:
- Røradapter
- 8-kanals aspirationsspids
- 8-kanals spidsholder
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | FTA-1 Aspirator |
| Type | Adaptersæt |
| Inkluderer | Slangeadapter, 8-kanals aspirationsspids og 8-kanals spidsholder. |