Få mere at vide
Integra Biosciences™ 8-kanals adapter med ejektor
Artikelnummer. 12633685
Skift visning
Til brug med (udstyr):
VACUSIP Bærbar aspirator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
12633685 VACUSIP Bærbar aspirator Hver
1 options
Artikelnummer. 12633685 Leverandør Integra Biosciences™ Leverandørnr. 159024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne adapter med VACUSIP bærbare aspiratorer. Integra Biosciences™ 8-kanals aspirationsadaptere tillader VACUSIP aspiratorer til at levere løsninger til en bred vifte af bortskaffelse af flydende affald.
  • 8-kanals adapter med ejektor til engangsspidser
  • For VACUSIP bærbare aspiratorer
  • Enestående VACUSIP håndbetjening giver mulighed for finregulering af væskeflowet og kan tilsluttes forskellige adaptere
  • Forskellige adaptere er tilgængelige for at matche et væld af laboratoriebeholdere
Tekniske data
Type 8-kanals adapter med ejektor
Til brug med (udstyr) VACUSIP Bærbar aspirator