Få mere at vide
8-Carboxyoctanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Carboxyoctanol |
| CAS | 3788-56-5 |
| Molekylær formel | C9H18O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 9-Hydroxynonanoic Acid, 9-Hydroxypelargonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O3/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9(11)12/h10H,1-8H2,(H,11,12) |
| SMIL | OCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 9-hydroxynonanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.24 |
| Formel vægt | 174.1256 |