Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3500 Genetic Analyzer 8-kapillær array, 50 cm
Artikelnummer. 15849836 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 array
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15849836 1 array Hver
1 options
Artikelnummer. 15849836 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4404685
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et radiofrekvensidentifikationsmærke er indbygget i rammen til sporing af kritisk kørselsinformation, som derefter rapporteres på softwarens dashboard.
De indvendigt ubelagte kapillærer leveres i formonterede sæt af 8 kapillærer pr. array, med en indbygget ramme for nem installation.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 8-kapillær array
Kapillær længde 50 cm
Indhold og opbevaring Opbevar dette array ved omgivende temperatur. For detaljer om opbevaring af kapillarsystemet på og uden for instrumentet, se venligst Applied Biosystems Brugervejledning til 3500/3500xL Genetic Analyzer.
Til brug med (applikation) Proteinkvalitetsanalyse, Fragmentanalyse, Sekventering
Til brug med (udstyr) 3500 Genetisk Analyzer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Test tid 125 min.
Produkttype 3500 Genetisk Analyzer 8-kapillær array
Mængde 1 array