Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3500 Genetisk Analyzer 8-kapillærarray, 36 cm
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 array
Beskrivelse
De indvendigt ubelagte kapillærer leveres i formonterede sæt af 8 kapillærer pr. array, med en indbygget ramme for nem installation.
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapillær længde | 36 cm |
| Indhold og opbevaring | Opbevar dette array ved omgivende temperatur. For detaljer om opbevaring af kapillarsystemet på og uden for instrumentet, se venligst Applied Biosystems Brugervejledning til 3500/3500xL Genetic Analyzer. |
| Oversigt | 3500 Genetic Analyzer 8-kapillær array, 36 cm kapillær, internt ubelagte kapillærer, til brug med 3500 genetisk analysator, 15 til 30 °C opbevaringstemperatur |
| Til brug med (applikation) | Menneskelig identifikation, sekventering, fragmentanalyse |
| Til brug med (udstyr) | 3500 Genetisk Analyzer |
| Længde (metrisk) | 36 cm (kapillær) |
| Produkttype | Genetisk analysator 8-kapillær array |
| Mængde | 1 array |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |