Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3500 Genetisk Analyzer 8-kapillærarray, 36 cm
Artikelnummer. 15839836 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 array
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15839836 1 array Hver
1 options
Artikelnummer. 15839836 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4404683
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Et radiofrekvensidentifikationsmærke er indbygget i rammen til sporing af kritisk kørselsinformation, som derefter rapporteres på softwarens dashboard.
De indvendigt ubelagte kapillærer leveres i formonterede sæt af 8 kapillærer pr. array, med en indbygget ramme for nem installation.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Menneskelig identifikation, sekventering, fragmentanalyse
Mængde 1 array
Til brug med (udstyr) 3500 Genetisk Analyzer
Længde (metrisk) 36 cm (kapillær)
Produkttype Genetisk analysator 8-kapillær array
Kapillær længde 36 cm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevar dette array ved omgivende temperatur. For detaljer om opbevaring af kapillarsystemet på og uden for instrumentet, se venligst Applied Biosystems Brugervejledning til 3500/3500xL Genetic Analyzer.
Oversigt 3500 Genetic Analyzer 8-kapillær array, 36 cm kapillær, internt ubelagte kapillærer, til brug med 3500 genetisk analysator, 15 til 30 °C opbevaringstemperatur