Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3500 Dx Genetisk Analyzer Kapillær Array, 50 cm
Artikelnummer. 15938826 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 Array
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15938826 1 Array Hver
1 options
Artikelnummer. 15938826 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4404684
 Begrænset vare
På lager
Et radiofrekvensidentifikationsmærke er indbygget i rammen til sporing af kritisk kørselsinformation, som derefter rapporteres på softwarens dashboard.
Disse indvendigt ubelagte 50 cm kapillærer leveres i samlinger af 8 kapillærer pr. array, med en indbygget ramme for nem installation. Et RFID-mærke (radio-frequency identification) er indbygget i rammen til sporing af kritisk kørselsinformation, som derefter rapporteres på software-dashboardet. Arrayet kan bruges til 160 injektioner i Dx-tilstand.
Dette produkt er beregnet til in vitro diagnostisk brug på 3500 Dx Genetic Analyzer og er ikke valideret til brug med andre systemer eller applikationer. Se brugervejledningen til 3500 Dx Genetic Analyzer for yderligere detaljer.
Disse internt ubelagte 50 cm kapillærer leveres i færdigsamlede samlinger med 8 kapillærer pr. array, med en indbygget ramme for nem installation.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapillær længde 50 cm
Indhold og opbevaring Ambient, 1 array med 8 kapillærer
Til brug med (udstyr) 3500 Dx Genetisk Analyzer, 3500 Genetisk Analyzer
Til brug med (applikation) Sequencing
Produkttype 3500 Dx genetisk analysator
Mængde 1 Array
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kun til in vitro diagnostisk brug