Få mere at vide
8-Bromokinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405750
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11405750 1 g 1g
15483327 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405750 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25961.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 16567-18-3 | Molekylformel: C9H6BrN | Molekylvægt: 208,06 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16567-18-3
Molekylær formel C9H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 208.06
MDL nummer MFCD00191859
InChI nøgle PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
PubChem CID 140109
IUPAC navn 8-bromquinolin
SMIL BrC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromoquinoline
Tæthed 1.594
Kogepunkt 302 °C til 304 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.6725
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 208.06
Procent renhed 98%