Få mere at vide
8-Bromoquinoline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10785505
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10785505 1 g 1g
10671236 10 g 10g
10011764 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10785505 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04310DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 16567-18-3
Molekylær formel C9H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 208.06
MDL nummer MFCD00191859
InChI nøgle PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
PubChem CID 140109
IUPAC navn 8-bromoquinoline
SMIL BrC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromoquinoline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.5940g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 208.06
Procent renhed 97%