Få mere at vide
8-bromooctansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Bromooctanoic Acid |
| CAS | 17696-11-6 |
| Molekylær formel | C8 H15 Br O2 |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15BrO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)CCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 8-bromooctansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.11 |
| Formel vægt | 222.0255 |