Få mere at vide
8-bromooctansyre, 95%
Artikelnummer. 11447256
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447256 50 g 50g
11437256 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25575.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 17696-11-6 | C8H15BrO2 | 223,11 g/mol
8-Bromoctansyre anvendes i syntesen af 8-(N-Methyl-4,4'-bipyridinyl)-octansyre. 8-Mercaptooctansyre blev fremstillet ud fra 8-bromoctansyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
8-Bromoctansyre anvendes til syntese af 8-(N-Methyl-4,4)′ -bipyridinyl)-octansyre. 8-Mercaptooctansyre blev fremstillet ud fra 8-bromoctansyre.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17696-11-6
Molekylær formel C8H15BrO2
Molekylvægt (g/mol) 223.11
MDL nummer MFCD00004430
InChI nøgle BKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromocaprylic acid, 8-bromo octanoic acid, octanoic acid, 8-bromo, 8-bromo-n-octanoic acid, omega-bromocaprylic acid, 8-bromo-octanoic acid, octanoicacid, 8-bromo, acmc-1bo24, 8-bromooctanoic acid, ksc180g8h
PubChem CID 548275
IUPAC navn 8-bromoctansyre
SMIL C(CCCC(=O)O)CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromooctanoic acid
Smeltepunkt 37 °C til 41 °C
Kogepunkt 147 °C til 150 °C (2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lineær formel BrCH2(CH2)6CO2H
Mængde 50 g
FN nummer UN1759
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 223.11
Procent renhed 97%