Få mere at vide
8-Bromooctanoic acid, 95%
Artikelnummer. 10713413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10713413 10 g Glasflaske 10g
10723413 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713413 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367660100
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 17696-11-6 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 17696-11-6
Molekylær formel C8H15BrO2
Molekylvægt (g/mol) 223.11
MDL nummer MFCD00004430
InChI nøgle BKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromocaprylic acid, 8-bromo octanoic acid, octanoic acid, 8-bromo, 8-bromo-n-octanoic acid, omega-bromocaprylic acid, 8-bromo-octanoic acid, octanoicacid, 8-bromo, acmc-1bo24, 8-bromooctanoic acid, ksc180g8h
PubChem CID 548275
IUPAC navn 8-bromoctansyre
SMIL C(CCCC(=O)O)CCCBr
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 8-Bromooctanoic acid
Navn note 97%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 36.0°C to 41.0°C
Farve Hvid til cremet
Kogepunkt 147.0°C to 150.0°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 02, IV, 1000
Formel vægt 223.11
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Bromooctanoic acid
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.