Få mere at vide
8-Bromooctan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Bromooctan-1-ol |
| CAS | 50816-19-8 |
| Molekylær formel | C8H17BrO |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17BrO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2 |
| SMIL | OCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 8-bromooctan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.12 |
| Formel vægt | 208.0463 |