Få mere at vide
8-bromoisoquinolin, 97%
Artikelnummer. 15599573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15599573 1 g 1g
15509583 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15599573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458760010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 63927-22-0 | C9H6BrN | 208,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63927-22-0
Molekylær formel C9H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 208.06
MDL nummer MFCD04973298
InChI nøgle DPRIHFQFWWCIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromo-isoquinoline, isoquinoline,8-bromo, isoquinoline, 8-bromo, d-lactosyl fluoride, pubchem6213, acmc-1b6s3, ksc352q0f, abbypharma ap-12-10879
PubChem CID 9859134
IUPAC navn 8-bromisoquinolin
SMIL BrC1=C2C=NC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Bromoisoquinoline
Smeltepunkt 78,0 °C til 81,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 208.06
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Bromoisoquinoline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.